3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Cyclopentyloxy)-4-formylanisole
OR0323-50MG OR0323-100MG
APOSOR0323-50MGEA 21.9 EUR
APOSOR0323-50MG APOSOR0323-100MG
3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzaldehyde
3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzaldehyde
Formula: C₁₃H₁₆O₃
MW: 220,264 g/mol
Pto. Ebullición: 124…126 °C (0,05 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00673136
Núm. CAS: 67387-76-2