(R)-Aminocarnitine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0340T-50MG OR0340T-5MG OR0340T-25MG
APOSOR0340T-50MGEA 1970 EUR
APOSOR0340T-50MG APOSOR0340T-5MG APOSOR0340T-25MG
(R)-Aminocarnitine
(R)-Aminocarnitine
Inhibits fatty acid oxidation. Acts as a hypoglycemic and antiketogenic compound and alterslipidic metabolism inhibiting carnitine acetyltransferase (CAT) and carnitinepalmitoyltransferase (CPT)
Formula: C₇H₁₆N₂O₃
MW: 176.214 g/mol
Pto. de fusión: 153 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00797591
Núm. CAS: 98063-21-9