3-(2,4-Dichlorophenyl)-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,3-Dichloro-4-(1H-pyrazol-3-yl)benzene
OR0366-1G OR0366-250MG
APOSOR0366-1GEA 87 EUR
APOSOR0366-1G APOSOR0366-250MG
3-(2,4-Dichlorophenyl)-1H-pyrazole
3-(2,4-Dichlorophenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₉H₆Cl₂N₂
MW: 213,063 g/mol
Pto. de fusión: 128…130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01313364
Núm. CAS: 154257-67-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III