2,5-Dimethyl-1-[(pyridin-4-yl)methyl]-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Carboxy-2,5-dimethyl-1-[(pyridin-4-yl)methyl]-1H-pyrrole, 4-[(3-Carboxy-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)methyl]pyridine
OR0416-250MG
APOSOR0416-250MGEA 23.2 EUR
APOSOR0416-250MG
2,5-Dimethyl-1-[(pyridin-4-yl)methyl]-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 97%
2,5-Dimethyl-1-[(pyridin-4-yl)methyl]-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₄N₂O₂
MW: 230,262 g/mol
Pto. de fusión: 171…173 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01567218
Núm. CAS: 306936-15-2