[4-(Thien-2-yl)phenyl]methanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0464-1G OR0464-250MG
APOSOR0464-1GEA 126 EUR
APOSOR0464-1G APOSOR0464-250MG
[4-(Thien-2-yl)phenyl]methanol
[4-(Thien-2-yl)phenyl]methanol
Formula: C₁₁H₁₀OS
Pto. Ebullición: 311,5 °C
Pto. de fusión: 60…61 °C
Pto. de inflamación: 115,8 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06203037
Núm. CAS: 81443-44-9