N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-5-aminopentan-1-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR0486-1G OR0486-5G
APOSOR0486-1GEA 71.2 EUR
APOSOR0486-1G APOSOR0486-5G
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-5-aminopentan-1-ol 95%
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-5-aminopentan-1-ol
Formula: C₂₀H₂₃NO₃
Pto. de fusión: 112…114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00377789
Núm. CAS: 209115-33-3