Indane-2-isothiocyanate
Proveedor: Apollo Scientific
OR0546-1G OR0546-250MG OR0546-500MG
APOSOR0546-1GEA 1040 EUR
APOSOR0546-1G APOSOR0546-250MG APOSOR0546-500MG
Indane-2-isothiocyanate
Indane-2-isothiocyanate
Formula: C₁₀H₉NS
MW: 175.25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01313225
Núm. CAS: 306935-87-5