4-Isopropyl-2-nitroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Nitro-4-(prop-2-yl)aniline, 4-Amino-3-nitrocumene
OR0566-1G
APOSOR0566-1GEA 116 EUR
APOSOR0566-1G
4-Isopropyl-2-nitroaniline
4-Isopropyl-2-nitroaniline
Formula: C₉H₁₂N₂O₂
MW: 180,204 g/mol
Pto. Ebullición: 141…143 °C (1 mm Hg)
Pto. de fusión: 35…37 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00092920
Núm. CAS: 63649-64-9