Methyl adamant-1-ylacetate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR0596-10G
OR0596-1G
OR0596-5G
APOSOR0596-10GEA
346
EUR
APOSOR0596-10G
APOSOR0596-1G
APOSOR0596-5G
Methyl adamant-1-ylacetate
Methyl adamant-1-ylacetate
Formula:
C₁₃H₂₀O₂ Pto. Ebullición: 86 °C (0,3 mm Hg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01073581 Núm. CAS: 27174-71-6 |