Methyl 4-amino-3-chloro-5-methylbenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0597-1G OR0597-250MG OR0597-5G
APOSOR0597-1GEA 62.5 EUR
APOSOR0597-1G APOSOR0597-250MG APOSOR0597-5G
Methyl 4-amino-3-chloro-5-methylbenzoate
Methyl 4-amino-3-chloro-5-methylbenzoate
Formula: C₉H₁₀ClNO₂
Pto. de fusión: 80…82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01313708
Núm. CAS: 202146-16-5