Methyl 1,2,3-benzothiadiazole-5-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-(Methoxycarbonyl)-1,2,3-benzothiadiazole
OR0605-1G OR0605-250MG
APOSOR0605-1GEA 143 EUR
APOSOR0605-1G APOSOR0605-250MG
Methyl 1,2,3-benzothiadiazole-5-carboxylate
Methyl 1,2,3-benzothiadiazole-5-carboxylate
Formula: C₈H₆N₂O₂S
MW: 194,21 g/mol
Pto. de fusión: 118…120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01566550
Núm. CAS: 23616-15-1