2-Methyl-1-[3-(morpholin-4-yl)prop-1-yl]-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0634-1G OR0634-5G
APOSOR0634-1GEA 229 EUR
APOSOR0634-1G APOSOR0634-5G
2-Methyl-1-[3-(morpholin-4-yl)prop-1-yl]-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
2-Methyl-1-[3-(morpholin-4-yl)prop-1-yl]-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Formula: C₁₉H₂₄N₂O₃
Pto. de fusión: 169…177 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01567236
Núm. CAS: 306936-20-9