2-Methyl-5-nitrobenzenesulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(Aminosulphonyl)-4-methylnitrobenzene, 4-Nitro-2-sulphamoyltoluene
OR0636-100G OR0636-10G OR0636-25G
APOSOR0636-100GEA 85.7 EUR
APOSOR0636-100G APOSOR0636-10G APOSOR0636-25G
2-Methyl-5-nitrobenzenesulphonamide
2-Methyl-5-nitrobenzenesulphonamide
Formula: C₇H₈N₂O₄S
MW: 216,214 g/mol
Pto. de fusión: 197…199 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00115503
Núm. CAS: 6269-91-6