6-(Morpholin-4-yl)nicotinonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(4-Morpholino)pyridine-5-carbonitrile
OR0665-5G OR0665-500MG
APOSOR0665-5GEA 480 EUR
APOSOR0665-5G APOSOR0665-500MG
6-(Morpholin-4-yl)nicotinonitrile 97%
6-(Morpholin-4-yl)nicotinonitrile
Formula: C₁₀H₁₁N₃O
Pto. de fusión: 115…118 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00832846
Núm. CAS: 259683-28-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III