2-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2-Carboxyphenyl)-1H-imidazole, 2-(1-Imidazolyl)benzoic Acid
OR0715-1G OR0715-250MG OR0715-5G
APOSOR0715-1GEA 87.6 EUR
APOSOR0715-1G APOSOR0715-250MG APOSOR0715-5G
2-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid
2-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
Pto. de fusión: 198…200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06254507
Núm. CAS: 159589-67-0