[3-(Morpholin-4-yl)phenyl]methylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-(Morpholin-4-yl)benzylamine, 4-[3-(Aminomethyl)phenyl]morpholine
OR0717-1G OR0717-250MG
APOSOR0717-1GEA 299 EUR
APOSOR0717-1G APOSOR0717-250MG
[3-(Morpholin-4-yl)phenyl]methylamine
[3-(Morpholin-4-yl)phenyl]methylamine
Formula: C₁₁H₁₆N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659079
Núm. CAS: 625470-29-3
UN: 2735
ADR: 8,III