3-Aminopiperidine hydrochloride, N1-CBZ protected
Proveedor: Apollo Scientific
OR0734-1G OR0734-5G
APOSOR0734-1GEA 82.8 EUR
APOSOR0734-1G APOSOR0734-5G
3-Aminopiperidine hydrochloride, N1-CBZ protected
3-Aminopiperidine hydrochloride, N1-CBZ protected
Formula: C₁₃H₁₈N₂O₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038445
Núm. CAS: 960541-42-8