3-Aminopiperidine hydrochloride, N1-BOC protected
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0735-10G OR0735-1G OR0735-5G
APOSOR0735-10GEA 487 EUR
APOSOR0735-10G APOSOR0735-1G APOSOR0735-5G
3-Aminopiperidine hydrochloride, N1-BOC protected
3-Aminopiperidine hydrochloride, N1-BOC protected
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂·ClH
Pto. de fusión: 181…182 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06691424
Núm. CAS: 1000796-62-2