Tetramethylsuccinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,2,3,3-Tetramethylbutane-1,4-dioic acid
OR0747-1G OR0747-250MG
APOSOR0747-1GEA 406 EUR
APOSOR0747-1G APOSOR0747-250MG
Tetramethylsuccinic acid
Tetramethylsuccinic acid
Formula: C₈H₁₄O₄
Pto. de fusión: 204…206 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00829122
Núm. CAS: 630-51-3