N-Methyl-N-[3-(3-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-6-yl)phenyl]acetamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0754-10MG OR0754-50MG
APOSOR0754-10MGEA 115 EUR
APOSOR0754-10MG APOSOR0754-50MG
N-Methyl-N-[3-(3-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-6-yl)phenyl]acetamide
N-Methyl-N-[3-(3-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-6-yl)phenyl]acetamide
Formula: C₁₅H₁₅N₅O
Pto. de fusión: 200…201 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01567008
Núm. CAS: 108825-65-6