tert-Butyl [2-(methylamino)ethyl]carbamate hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Methylamino)ethylamine hydrochloride, N1-BOC protected, Boc-2-methylamino-ethylcarbamate hydrochloride, 1-(Boc-amino)-2-(methylamino)ethane Hydrochloride, N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-(methylamino)ethylamine hydrochloride
OR0802-1G OR0802-5G OR0802-250MG
APOSOR0802-1GEA 45.1 EUR
APOSOR0802-1G APOSOR0802-5G APOSOR0802-250MG
tert-Butyl [2-(methylamino)ethyl]carbamate hydrochloride 95%
tert-Butyl [2-(methylamino)ethyl]carbamate hydrochloride
Formula: C₈H₁₈N₂O₂·ClH
Pto. de fusión: 129…130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06796281
Núm. CAS: 202207-79-2