4-(Benzylamino)piperidine, N1-BOC protected
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 4-(benzylamino)piperidine-1-carboxylate, 1-Boc-4-Benzylaminopiperidine, 4-(Benzylamino)-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine
OR0810-1G OR0810-5G
APOSOR0810-1GEA 105 EUR
APOSOR0810-1G APOSOR0810-5G
4-(Benzylamino)piperidine, N1-BOC protected
4-(Benzylamino)piperidine, N1-BOC protected
Formula: C₁₇H₂₆N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114987
Núm. CAS: 206273-87-2