N,N'-Dimethyldodecane-1,12-diamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N,N'-Dimethyl-1,12-diaminododecane
OR0811-10G OR0811-2G
APOSOR0811-10GEA 348 EUR
APOSOR0811-10G APOSOR0811-2G
N,N'-Dimethyldodecane-1,12-diamine 97%
N,N'-Dimethyldodecane-1,12-diamine
Formula: C₁₄H₃₂N₂
MW: 228,417 g/mol
Pto. Ebullición: 118…121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095638
Núm. CAS: 56992-91-7