4,6-Dimethylpyrimidine-2-carbonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Cyano-4,6-dimethylpyrimidine, 2-Cyano-4,6-dimethyl-1,3-diazine
OR0829-1G OR0829-5G OR0829-10G
APOSOR0829-1GEA 126 EUR
APOSOR0829-1G APOSOR0829-5G APOSOR0829-10G
4,6-Dimethylpyrimidine-2-carbonitrile 97%
4,6-Dimethylpyrimidine-2-carbonitrile
Formula: C₇H₇N₃
MW: 133,151 g/mol
Pto. de fusión: 82…83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00184767
Núm. CAS: 22126-16-5