4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carbonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0831-10G OR0831-5G OR0831-1G
APOSOR0831-10GEA 720 EUR
APOSOR0831-10G APOSOR0831-5G APOSOR0831-1G
4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carbonitrile 98%
4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carbonitrile
Formula: C₇H₇N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972587
Núm. CAS: 139539-63-2