2-(Piperazin-1-yl)-1,3,5-triazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0838-250MG OR0838-50MG
APOSOR0838-250MGEA 130 EUR
APOSOR0838-250MG APOSOR0838-50MG
2-(Piperazin-1-yl)-1,3,5-triazine
2-(Piperazin-1-yl)-1,3,5-triazine
Formula: C₇H₁₁N₅
Pto. de fusión: 78…79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973348
Núm. CAS: 59215-44-0