1-(2,2-Dimethylpropanoyl)piperazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0851-1G OR0851-5G
APOSOR0851-1GEA 151 EUR
APOSOR0851-1G APOSOR0851-5G
1-(2,2-Dimethylpropanoyl)piperazine
1-(2,2-Dimethylpropanoyl)piperazine
Formula: C₉H₁₈N₂O
Pto. de fusión: 55…56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973343
Núm. CAS: 155295-47-9