1-(Piperazin-1-yl)propan-1-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Propanoylpiperazine, 1-(1-Oxoprop-1-yl)piperazine
OR0854-1G OR0854-250MG
APOSOR0854-1GEA 31.9 EUR
APOSOR0854-1G APOSOR0854-250MG
1-(Piperazin-1-yl)propan-1-one 98%
1-(Piperazin-1-yl)propan-1-one
Formula: C₇H₁₄N₂O
MW: 142,199 g/mol
Pto. Ebullición: 78 °C (0,2 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973346
Núm. CAS: 76816-54-1