2-Methyl-1-(piperazin-1-yl)propan-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2-Methylpropionoyl)piperazine, 1-Isobutanoylpiperazine, 1-(2-Methylpropanoyl)piperazine
OR0858-5G
APOSOR0858-5GEA 48 EUR
APOSOR0858-5G
2-Methyl-1-(piperazin-1-yl)propan-1-one
2-Methyl-1-(piperazin-1-yl)propan-1-one
Formula: C₈H₁₆N₂O
MW: 156,225 g/mol
Pto. Ebullición: 76…78 °C (0,15 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973344
Núm. CAS: 71260-16-7