1-(Biphenyl-3-yl)piperazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0864-1G OR0864-5G
APOSOR0864-1GEA 226 EUR
APOSOR0864-1G APOSOR0864-5G
1-(Biphenyl-3-yl)piperazine
1-(Biphenyl-3-yl)piperazine
Formula: C₁₆H₁₈N₂
Pto. de fusión: 69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06201887
Núm. CAS: 115761-61-0