Imidazo[2,1-b][1,3]benzothiazole-2-carboxylic acid hydrate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR0880-10G
OR0880-1G
OR0880-5G
APOSOR0880-10GEA
1860
EUR
APOSOR0880-10G
APOSOR0880-1G
APOSOR0880-5G
Imidazo[2,1-b][1,3]benzothiazole-2-carboxylic acid hydrate
Imidazo[2,1-b][1,3]benzothiazole-2-carboxylic acid hydrate
Formula:
C₁₀H₆N₂O₂S·H₂O Pto. de fusión: 266…268 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08444056 Núm. CAS: 1284226-74-9 |