1-[2-(1H-Imidazol-1-yl)ethyl]piperazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-[2-(Piperazin-1-yl)ethyl]-1H-imidazole
OR0883-10G OR0883-1G OR0883-2G
APOSOR0883-10GEA 388 EUR
APOSOR0883-10G APOSOR0883-1G APOSOR0883-2G
1-[2-(1H-Imidazol-1-yl)ethyl]piperazine
1-[2-(1H-Imidazol-1-yl)ethyl]piperazine
Formula: C₉H₁₆N₄
MW: 180,25 g/mol
Pto. Ebullición: 124…126 °C (0,3 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03412120
Núm. CAS: 381721-55-7