1-(3-Phenoxypropyl)piperazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: [3-(Piperazin-1-yl)propoxy]benzene
OR0892-1G OR0892-10G OR0892-5G
APOSOR0892-1GEA 114 EUR
APOSOR0892-1G APOSOR0892-10G APOSOR0892-5G
1-(3-Phenoxypropyl)piperazine 98%
1-(3-Phenoxypropyl)piperazine
Formula: C₁₃H₂₀N₂O
MW: 220,311 g/mol
Pto. de fusión: 48…51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03844730
Núm. CAS: 41298-49-1