Dicyclopropylmethylamine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0939-1G OR0939-10G OR0939-5G
APOSOR0939-1GEA 102 EUR
APOSOR0939-1G APOSOR0939-10G APOSOR0939-5G
Dicyclopropylmethylamine hydrochloride 97%
Dicyclopropylmethylamine hydrochloride
Formula: C₇H₁₃N·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08059568
Núm. CAS: 51043-72-2