2-[2-(Piperazin-1-yl)-ethyl]-1,3-dioxolan 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0945-2G OR0945-10G
APOSOR0945-2GEA 87 EUR
APOSOR0945-2G APOSOR0945-10G
2-[2-(Piperazin-1-yl)-ethyl]-1,3-dioxolan 98+%
2-[2-(Piperazin-1-yl)-ethyl]-1,3-dioxolan
Formula: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186,251 g/mol
Pto. Ebullición: 86…96 °C (0,01 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03412119
Núm. CAS: 25553-77-9