Ethyl 3-(piperazin-1-yl)propanoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(3-Ethoxy-3-oxoprop-1-yl)piperazine
OR0949-1G OR0949-5G
APOSOR0949-1GEA 284 EUR
APOSOR0949-1G APOSOR0949-5G
Ethyl 3-(piperazin-1-yl)propanoate
Ethyl 3-(piperazin-1-yl)propanoate
Formula: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186,251 g/mol
Pto. Ebullición: 89…93 °C (0,1 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03410256
Núm. CAS: 43032-38-8