1-(2-Propoxyethyl)piperazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-{[2-(Prop-1-yl)oxy]ethyl}piperazine
OR0955-250MG OR0955-2G
APOSOR0955-250MGEA 43.5 EUR
APOSOR0955-250MG APOSOR0955-2G
1-(2-Propoxyethyl)piperazine
1-(2-Propoxyethyl)piperazine
Formula: C₉H₂₀N₂O
MW: 172,268 g/mol
Pto. Ebullición: 107 °C (12 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04117823
Núm. CAS: 741667-07-2