1-[2-(1H-Pyrrol-1-yl)ethyl]piperazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0959-250MG OR0959-1G OR0959-5G
APOSOR0959-250MGEA 31.9 EUR
APOSOR0959-250MG APOSOR0959-1G APOSOR0959-5G
1-[2-(1H-Pyrrol-1-yl)ethyl]piperazine
1-[2-(1H-Pyrrol-1-yl)ethyl]piperazine
Formula: C₁₀H₁₇N₃
Pto. Ebullición: 96 °C (0,8 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03412127
Núm. CAS: 688763-20-4