2-Methyl-5-(thien-2-yl)-3-furoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Jedi2, 2-Methyl-5-(thiophen-2-yl)furan-3-carboxylic acid
OR100020-1G OR100020-250MG
APOSOR100020-1GEA 272 EUR
APOSOR100020-1G APOSOR100020-250MG
2-Methyl-5-(thien-2-yl)-3-furoic acid
2-Methyl-5-(thien-2-yl)-3-furoic acid
Formula: C₁₀H₈O₃S
MW: 208,234 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01569561
Núm. CAS: 651005-90-2