2-[(4-Chlorophenyl)carbamoyl]cyclohexane-1-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10251-250MG OR10251-5G
APOSOR10251-250MGEA 74.1 EUR
APOSOR10251-250MG APOSOR10251-5G
2-[(4-Chlorophenyl)carbamoyl]cyclohexane-1-carboxylic acid
2-[(4-Chlorophenyl)carbamoyl]cyclohexane-1-carboxylic acid
Formula: C₁₄H₁₆ClNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00590283
Núm. CAS: 101937-67-1