3-(Prop-2-yn-1-ylcarbamoyl)acrylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10264-1G OR10264-250MG
APOSOR10264-1GEA 139 EUR
APOSOR10264-1G APOSOR10264-250MG
3-(Prop-2-yn-1-ylcarbamoyl)acrylic acid
3-(Prop-2-yn-1-ylcarbamoyl)acrylic acid
Formula: C₇H₇NO₃
Pto. de fusión: 137…140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00111718
Núm. CAS: 671188-20-8