5-Chloro-4-(chloromethyl)-1,2,3-thiadiazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR102807-1G OR102807-5G
APOSOR102807-1GEA 145 EUR
APOSOR102807-1G APOSOR102807-5G
5-Chloro-4-(chloromethyl)-1,2,3-thiadiazole
5-Chloro-4-(chloromethyl)-1,2,3-thiadiazole
Formula: C₃H₂Cl₂N₂S
Pto. de fusión: 34 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00114816
Núm. CAS: 88127-85-9