4-Aminobenzeneboronic acid, pinacol ester hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaboralan-2-yl)aniline hydrochloride
OR10341-1G OR10341-5G
APOSOR10341-1GEA 116 EUR
APOSOR10341-1G APOSOR10341-5G
4-Aminobenzeneboronic acid, pinacol ester hydrochloride
4-Aminobenzeneboronic acid, pinacol ester hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₈BNO₂·ClH
MW: 255.549 g/mol
Pto. de fusión: 180…182 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02258965
Núm. CAS: 616227-14-6