4-Aminotetrahydro-2H-pyran acetate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR10342S-1G OR10342S-25G OR10342S-5G
APOSOR10342S-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10342S-1G APOSOR10342S-25G APOSOR10342S-5G
4-Aminotetrahydro-2H-pyran acetate 98%
4-Aminotetrahydro-2H-pyran acetate
Formula: C₅H₁₁NO·CH₃CO₂H
Pto. de fusión: 135…140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08445669
Núm. CAS: 1005498-91-8
UN: 1325
ADR: 4.1,II