3-Benzoyl-1-[(4-methylphenyl)sulphonyl]pyrrole 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10350-1G OR10350-5G OR10350-25G
APOSOR10350-1GEA 72.5 EUR
APOSOR10350-1G APOSOR10350-5G APOSOR10350-25G
3-Benzoyl-1-[(4-methylphenyl)sulphonyl]pyrrole 96%
3-Benzoyl-1-[(4-methylphenyl)sulphonyl]pyrrole
Formula: C₁₈H₁₅NO₃S
Pto. de fusión: 94…96 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03411960
Núm. CAS: 139261-90-8