Phenyl(1H-pyrrol-3-yl)methanone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10351-1G OR10351-5G
APOSOR10351-1GEA 183 EUR
APOSOR10351-1G APOSOR10351-5G
Phenyl(1H-pyrrol-3-yl)methanone
Phenyl(1H-pyrrol-3-yl)methanone
Formula: C₁₁H₉NO
Pto. de fusión: 88…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179582
Núm. CAS: 7126-41-2