4-Cyanothiophene-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Carboxy-4-cyanothiophene, 4-Cyano-2-thenoic acid, 5-Carboxythiophene-3-carbonitrile
OR103516-250MG OR103516-1G
APOSOR103516-250MGEA 116 EUR
APOSOR103516-250MG APOSOR103516-1G
4-Cyanothiophene-2-carboxylic acid
4-Cyanothiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₆H₃NO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05664844
Núm. CAS: 406719-77-5