2-Amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-3-carboxy-4,5-dimethylthiophene, 3-Carboxy-4,5-dimethylthiophen-2-amine
OR103629-1G OR103629-5G
APOSOR103629-1GEA 288 EUR
APOSOR103629-1G APOSOR103629-5G
2-Amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylic acid
2-Amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylic acid
Formula: C₇H₉NO₂S
MW: 171,217 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00456549
Núm. CAS: 55502-96-0