7-Aminopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR103647-1G OR103647-250MG
APOSOR103647-1GEA 319 EUR
APOSOR103647-1G APOSOR103647-250MG
7-Aminopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
7-Aminopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Formula: C₇H₆N₄O₂
Pto. de fusión: 242 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00973861
Núm. CAS: 68262-33-9