4-(Piperazin-1-yl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR103674-250MG OR103674-1G
APOSOR103674-250MGEA 109 EUR
APOSOR103674-250MG APOSOR103674-1G
4-(Piperazin-1-yl)thieno[2,3-d]pyrimidine
4-(Piperazin-1-yl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₁₀H₁₂N₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00728969
Núm. CAS: 373356-48-0